Merck
SML3503
Sigma-Aldrich
EN523
≥98% (HPLC)
別名:
1-(5-Methyl-2-furanyl)-4-(1-oxo-2-propen-1-yl)-2-piperazinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2O3
CAS番号:
分子量:
234.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(CCN(C1)C(C=C)=O)C2=CC=C(O2)C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-10(15)13-6-7-14(11(16)8-13)12-5-4-9(2)17-12/h3-5H,1,6-8H2,2H3
InChI Key
KYXPDOMFYBFXKO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1
EN523 is a cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1. EN523 does not inhibit OTUB1 deubiquitination activity and serves as OTUB1 recruiter.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3503-5MG:
SML3503-25MG:
SML3503-BULK:
SML3503-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)