安全性情報
SML3287
Sigma-Aldrich
Sulfopin
≥98% (HPLC)
別名:
2-Chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)-N-(tetrahydro-1,1-dioxido-3-thienyl)-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20ClNO3S
CAS番号:
分子量:
281.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S]1(=O)(=O)CC(CC1)N(CC(C)(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C11H20ClNO3S/c1-11(2,3)8-13(10(14)6-12)9-4-5-17(15,16)7-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
NMHVAHHYKGXBMY-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
In vivo active, highly potent, and selective covalent inhibitor of the peptidyl-prolyl isomerase NIMA-interacting-1 (Pin1)
Sulfopin is an in vivo active, highly potent, and selective covalent inhibitor of the peptidyl-prolyl isomerase NIMA-interacting-1 (Pin1) that binds to active site Cys113. Sulfopin induces downregulation of c-Myc target genes, inhibits tumor progression. It extends survival in murine and zebrafish models of MYCN-driven neuroblastoma, and in a murine model of pancreatic cancer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3287-5MG:
SML3287-BULK:
SML3287-VAR:
SML3287-25MG:
SML3287-BULK-CR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)