SML3412
Talinolol
≥95% (HPLC)
別名:
(±)-Talinolol, 02-115, 1-(4-(3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)-3-cyclohexylurea, 1-(4-cyclohexylureidophenoxy)-2-hydroxy-3-tert-butylaminopropane, Cordanum, N-Cyclohexyl-N′-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea, rac-Talinolol
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C20H33N3O3/c1-20(2,3)21-13-17(24)14-26-18-11-9-16(10-12-18)23-19(25)22-15-7-5-4-6-8-15/h9-12,15,17,21,24H,4-8,13-14H2,1-3H3,(H2,22,23,25)
InChI Key
MXFWWQICDIZSOA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3412-25MG:
SML3412-BULK:
SML3412-5MG:
SML3412-VAR:
試験成績書(COA)