アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
oil
色
colorless to brown
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@H](Cc2ccccc2)C)CCCc1ccc(cc1)OC
InChI Key
LKTLDVZCNLGHOG-INIZCTEOSA-N
生物化学的/生理学的作用
GZ-11608 is a potent and selective inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT2) that diminished hERG interaction. GZ-11608 reduces behavioral effects of methamphetamine such as locomotor activity, self-administration, and methamphetamine seeking behavior. It does not exhibit abuse liability. GZ-11608 inhibits methamphetamine-induced dopamine release from isolated synaptic vesicles from brain dopaminergic neurons.
Potent and selective inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT2)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3394-25MG:
SML3394-VAR:
SML3394-5MG:
SML3394-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)