SML2943
LY2409881 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
2-{5-Chloro-2-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propylamino]-pyrimidin-4-yl}benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid cyclopropylamide hydrochloride, LY 2409881 hydrochloride, LY-2409881 hydrochloride, N-Cyclopropyl-2-[5-Chloro-2-[[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]amino]pyrimidin-4-yl]benzo[b]thiophene-4-carboxamide hydrochloride
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c2c(c(ccc2)C(=O)NC5CC5)cc1c3nc(ncc3Cl)NCCCN4CCN(CC4)C
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2943-VAR:
SML2943-5MG:
SML2943-25MG:
SML2943-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)