Merck
SML3371
Sigma-Aldrich
MS47134
≥98% (HPLC)
別名:
((1r,3R,5S,7R)-3,5-dimethyladamantane-1-carbonyl)-D-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29NO3
分子量:
355.47
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)[C@]2(C[C@]3(C)C4)C[C@@H]4C[C@](C3)(C)C2
InChI
1S/C22H29NO3/c1-20-9-16-10-21(2,12-20)14-22(11-16,13-20)19(26)23-17(18(24)25)8-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,16-17H,8-14H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t16-,17-,20+,21-,22-/m1/s1
生物化学的/生理学的作用
MS47134 is a potent and selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3371-5MG:
SML3371-VAR:
SML3371-BULK:
SML3371-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Can Cao et al.
Nature, 600(7887), 170-175 (2021-11-19)
The MRGPRX family of receptors (MRGPRX1-4) is a family of mas-related G-protein-coupled receptors that have evolved relatively recently1. Of these, MRGPRX2 and MRGPRX4 are key physiological and pathological mediators of itch and related mast cell-mediated hypersensitivity reactions2-5. MRGPRX2 couples to