アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)O1)NC3=CC=C(N4CCN(CC4)C(C(C)C)=O)C(Cl)=C3
InChI Key
SRZCCUYFJZQLGE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Dual Ras and ARF6 inhibitor that inhibits both receptor internalization and signaling
Rasarfin is a dual Ras and ARF6 inhibitor that inhibits both receptor internalization and signaling. It blocks agonist-mediated internalization of AT1R and other GPCRs. Rasarfin potently inhibits agonist induced ERK1/2 signaling by GPCRs, and MAPK and Akt signaling by EGFR. It prevents cancer cell proliferation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3357-BULK:
SML3357-VAR:
SML3357-25MG:
SML3357-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)