Merck
SML3555
Sigma-Aldrich
Pirmenol
≥98% (HPLC)
別名:
CL-845, cis-(±)-α-[3-(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-α-phenyl-2-pyridinemethanol, rel-α-​[3-​[(2R,​6S)​-​2,​6-Ddimethyl-​1-​piperidinyl]​propyl]​-​α-​phenyl-​2-​pyridinemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N2O
CAS番号:
分子量:
338.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
, White to v. dark grey
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=NC=CC=C2)CCCN3[C@@H](C)CCC[C@H]3C
InChI
1S/C22H30N2O/c1-18-10-8-11-19(2)24(18)17-9-15-22(25,20-12-4-3-5-13-20)21-14-6-7-16-23-21/h3-7,12-14,16,18-19,25H,8-11,15,17H2,1-2H3/t18-,19+,22?
InChI Key
APUDBKTWDCXQJA-QIDMFYOTSA-N
生物化学的/生理学的作用
Pirmenol is an antiarrhythmic agent class Ia that exhibit long half-life and low toxicities. Pirmenol suppresses premature ventricular contractions in human studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3555-BULK:
SML3555-25MG:
SML3555-5MG:
SML3555-VAR:
試験成績書(COA)