Merck
SML3347
Sigma-Aldrich
NPSP795 hydrochloride
≥95% (HPLC)
別名:
(R)-3-(4-Cyano-3-(3-((1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-yl)amino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)propanoic acid hydrochloride, 4-Cyano-3-[(2R)-3-[[2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1,1-dimethylethyl]amino]-2-hydroxypropoxy]benzenepropanoic acid hydrochloride, SB-423562 hydrochloride, SHP635
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H32N2O4 · xHCl
分子量:
436.54 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121801
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(O)CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC3=C(C=CC=C3)C2)=C1
生物化学的/生理学的作用
NPSP795 is a calcium-sensing receptor negative allosteric modulator (CaSR NAMs). NPSP795 suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates. It does not alter blood pressure, heart rate or serum calcium concentrations.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3347-VAR:
SML3347-BULK:
SML3347-5MG:
SML3347-25MG:
試験成績書(COA)