Merck
SML3302
Sigma-Aldrich
SNI-1
≥98% (HPLC)
別名:
1-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-2-(1-p-tolyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N4O3S
CAS番号:
分子量:
342.37
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=C(C=C1)N2C(SCC(C3=CC(O)=C(C=C3)O)=O)=NN=N2
生物化学的/生理学的作用
SNI-1 is an inhibitor of CARP-1(CCAR1)-NEMO (NF-κB essential modulator) interaction that binds to CARP-1. SNI-1 inhibits chemotherapy-dependent canonical NF-κB signaling and attenuates secretion of the pro-inflammatory cytokines TNFα, IL-1β, and IL-8. It potentiates chemotherapeutic effects of DNA damaging agents such as Cisplatin and Adriamycin (doxorubicin) in several cancer cell lines including human triple-negative breast cancer (TNBC).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3302-25MG:
SML3302-5MG:
SML3302-BULK:
SML3302-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)