安全性情報
SML3284
Sigma-Aldrich
MS1943
≥98% (HPLC)
別名:
N-​[(1,​2-​Dihydro-​4,​6-​dimethyl-​2-​oxo-​3-​pyridinyl)​methyl]​-​1-​(1-​methylethyl)​-​6-​[6-​[4-​[2-​[(2-​tricyclo[3.3.1.13,​7]​dec-​1-​ylacetyl)​amino]​ethyl]​-​1-​piperazinyl]​-​3-​pyridinyl]​-1H-​indazole-​4-​carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H54N8O3
CAS番号:
分子量:
718.93
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
MS1943 is a potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells. MS1943 potently inhibits growth of multiple TNBC cells and in mice xenograft model.
Potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3284-VAR:
SML3284-BULK:
SML3284-5MG:
SML3284-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)