Merck
SML3200
Sigma-Aldrich
MK-0608
≥98% (HPLC)
別名:
2′-C-Methyl-7-deaza-adenosine, 4-Amino-7-(2-C-methyl-[beta]-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 7′DMA, 7-(2-C -Methyl-β-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d ]pyrimidin-4-amine, 7-DMA, 7-Deaza-2’-C-methyladenosine, 7-Deaza-2’-CMA, 7DMA, MK 0608, MK 608, MK-608, MK0608, MK608
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N4O4
CAS番号:
分子量:
280.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -155 to -185°, c = 1 in methanol
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]2(c3ncnc(c3cc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@]1(O)C)O)CO
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-12(19)8(18)7(4-17)20-11(12)16-3-2-6-9(13)14-5-15-10(6)16/h2-3,5,7-8,11,17-19H,4H2,1H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,11-,12-/m1/s1
InChI Key
IRZRJANZDIOOIF-GAJNKVMBSA-N
生物化学的/生理学的作用
MK-0608 (7DMA; 2′-C-Methyl-7-deaza-adenosine; 7-Deaza-2′-C-methyladenosine) is an orally active antiviral nucleoside analog that inhibits hepatitis C virus (HCV genotype 1b replicon IC50/90 = 0.3/1.3 ?M) and Zika virus (ZIKV strain MR766 IC50 = 1.3-9.6 μM) replication by targeting viral RNA-dependent RNA polymerase. MK-0608 effectively reduces viral load in HCV-infected (0.2-2 mg/kg chimpanzees via daily i.v. or p.o.; 3-50 mg/kg mice b.i.s. p.o.) and ZIKV-infected animals in vivo (50 mg/kg mice via daily p.o.).
Orally active antiviral nucleoside analog that inhibits hepatitis C virus (HCV) and Zika virus (ZIKV) replication in vitro and in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3200-5MG:
SML3200-BULK:
SML3200-25MG:
SML3200-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)