Merck
SML3124
Sigma-Aldrich
Gemcabene
≥98% (HPLC)
別名:
6,6′-Oxybis(2,2-dimethylhexanoic acid), CI-1027, PD72953
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O5
CAS番号:
分子量:
302.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)C(CCCCOCCCCC(C(O)=O)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H30O5/c1-15(2,13(17)18)9-5-7-11-21-12-8-6-10-16(3,4)14(19)20/h5-12H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
SDMBRCRVFFHJKR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Gemcabene is an orally available lipid-regulating compound that induces both a cholesterol and triglyceride reduction by a mechanism of action not linked to agonist or antagonist activity on the PPAR-α receptors. Gemcabene down-regulates apoC-III expression. Gemcabene is primarily metabolized (glucuronidation) by UDP-glucuronosyltransferase2B7 (UGT2B7). Thus, is often used as a UGT2B7 substrate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3124-25MG:
SML3124-BULK:
SML3124-VAR:
SML3124-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)