Merck
SML3107
Sigma-Aldrich
Glycycoumarin
≥98% (HPLC)
別名:
3-(2,4-Dihydroxy-phenyl)-7-hydroxy-5-methoxy-6-(3-methyl-but-2-enyl)-1-benzopyran-2-one, 3-(2,4-Dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-5-methoxy-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2H-1-benzopyran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O6
CAS番号:
分子量:
368.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-6-14-18(24)10-19-16(20(14)26-3)9-15(21(25)27-19)13-7-5-12(22)8-17(13)23/h4-5,7-10,22-24H,6H2,1-3H3
InChI Key
NZYSZZDSYIBYLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Glycycoumarin is an isoflavone from vegetable roots including licorice that exhibits potent hepatoprotective effects. Glycycoumarin protects hepatocytes through activation of autophagy and mitigation of ER stress/GSK-3 –JNK/CHOP-mitochondria cascade activation. Also, it appears to alleviate acetaminophen-induced liver injury through sustained autophagy.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3