Merck
SML3080
Sigma-Aldrich
C14PC
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[Hydroxy(tetradecyloxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl- ethanaminium inner salt, CDI 166493, D 19390, FOS 14, Fos-choline 14, Tetradecylphosphocholine, n-Tetradecyl-phosphocholine, n-Tetradecylphosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H42NO4P
CAS番号:
分子量:
379.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCCCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3
InChI Key
BETUMLXGYDBOLV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
inhibitor of MARSA virulence
n-Tetradecylphosphocholine (C14PC), a more stable analog of myristoyl lysophosphatidylcholine, is an inhibitor of MARSA virulence. C14PC is a broad-spectrum inhibitor of Panton–Valentine leucocidin (PVL), LukED and α−toxin. C14PC protects primary human immune cells in vitro against cytolysis by PVL and α-toxin. C14PC can be used as a detergent for membrane solubilization.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3080-10MG:
SML3080-BULK:
SML3080-VAR:
SML3080-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)