Merck
SML3034
Sigma-Aldrich
トルテロジン L-酒石酸
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(1R)-3-[ビス(1-メチルエチル)アミノ]-1-フェニルプロピル]-4-メチル-フェノール酒石酸塩, PNU-200583E, デトルシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H31NO·C4H6O6
CAS番号:
分子量:
475.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 26.0 to 32.0°, c = 1 in methanol
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C(C)C
InChI
1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m11/s1
InChI Key
TWHNMSJGYKMTRB-KXYUELECSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
トルテロジンL-酒石酸塩は、膀胱に特異的なムスカリンアンタゴニストです。
Tolterodine L-tartrate may be used as a muscarinic receptor antagonist to test its inhibitory effect on voltage-dependent K+ (Kv) channels. It has also been used to test its effects on multiple ion channels.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3034-VAR:
SML3034-BULK:
SML3034-50MG:
SML3034-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)