certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001696
traceable to USP 1671480
APIファミリー
tolterodine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m01/s1
InChI Key
TWHNMSJGYKMTRB-CDHDNNKHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1891-500MG-PW:
PHR1891-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)