Merck
SML3007
Sigma-Aldrich
H3B-120
≥98% (HPLC)
別名:
N1-Methyl-N4-(4-methyl-2-thiazolyl)-N1-(phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N4O2S
CAS番号:
分子量:
372.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1CCN(CC1)C(N(C)CC2=CC=CC=C2)=O)NC3=NC(C)=CS3
生物化学的/生理学的作用
H3B-120 is a cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) that blocks ATP hydrolysis in the first step of carbamoyl phosphate synthesis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3007-BULK:
SML3007-25MG:
SML3007-5MG:
SML3007-VAR:
試験成績書(COA)