Merck
SML2954
Sigma-Aldrich
MGR2
≥98% (HPLC)
別名:
(Naphthalen-1-yloxy)methyl pivalate, 2,2-Dimethylpropanoic acid (1-naphthalenyloxy)methyl ester, MGR1 inactive control, MGR1 negative control
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O3
CAS番号:
分子量:
258.31
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
oil
colorless to light brown
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
MGR2 is an inactive analog of and negative control for the reactive oxygen species (ROS) generator MGR1. Unlike MGR1, MGR2 does not induce cellular ROS or cause cell death at high concentrations (>5 μM; RAW264.7, THP1, HeLa, MCF7, A549).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2954-VAR:
SML2954-BULK:
SML2954-5MG:
SML2954-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
null