SML2946
Biotin-aniline
≥98% (HPLC)
別名:
(3aS,4S,6aR)-N-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Btn-An, N-(4-Aminophenethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-(4-Aminophenethyl)biotinamide
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@]([H])(N2)[C@@]1(NC2=O)[H])NCCC3=CC=C(C=C3)N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2946-BULK:
SML2946-25MG:
SML2946-VAR:
SML2946-5MG:
試験成績書(COA)