Merck
SML2841
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-フルオロ-α-メチル-4-ビフェニル酢酸
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-2-フルルビプロフェン, Tarenflurbil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H3(F)CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
244.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChI Key
SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Tarenflurbil (or R-flurbiprofen) is an R enantiomer of racemic NSAID flurbiprofen that does not inhibit either cyclooxygenase 1 (COX-1) or cyclooxygenase 2 (COX-2). Tarenflurbil potently reduces levels of beta amyloid in human cells through direct inhibition of γ-secretase.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2841-10MG:
SML2841-VAR:
SML2841-BULK:
SML2841-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ling Rong Wong et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 70(1), 59-69 (2017-10-17)
R-flurbiprofen (R-FP) was found to offer neuroprotective effects by inhibiting mitochondrial calcium overload induced by β-amyloid peptide toxicity in Alzheimer's disease (AD). However, poor brain penetration after oral administration posed a challenge to its further development for AD treatment. In