Merck
SML2761
Sigma-Aldrich
SGC6870N
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-4,5-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H21BrN2O2S
分子量:
469.39
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -265 to -295°, c = 0.5 in methanol
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
SGC6870N is the (S)-enantiomer of and the recommended inactive (negative) control for the selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor SGC6870.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2761-BULK:
SML2761-25MG:
SML2761-5MG:
SML2761-VAR:
試験成績書(COA)