SML2722
MU140
≥98% (HPLC)
別名:
1-Methyl-4-(9-(2-phenyl-phenyl)-7-oxa-2-aza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-3-yl)-1H-pyrazole, 3-(Biphenyl-2-yl)-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)furo[3,2-b]pyridine, 3-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-furo[3,2-b]pyridine, MU1210 inactive control, MU1210 negative control, VN270, VN339 inactive control, VN339 negative control
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(N=C1)C=C1C2=CC=C(OC=C3C4=C(C5=CC=CC=C5)C=CC=C4)C3=N2
InChI Key
QSBNKGGRYOLZND-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2722-25MG:
SML2722-VAR:
SML2722-5MG:
SML2722-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)