SML2555
BIO-0919278 racemate
≥98% (HPLC)
別名:
BIO-0702697 racemate, BIO0702697 racemate, BIO0919278 racemate, Compound 702697 racemate, Compound 919278 racemate, N-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)propenamide, N-1H-Benzimidazol-2-yl-1,3-dihydro-a-methyl-1-oxo-2H-isoindole-2-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c2c([nH][c]1=NC(=O)C(N3Cc4c(cccc4)C3=O)C)cccc2
InChI Key
PWSSISUOJZBZFT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BIO-0919278 is a highly selective cyclin-dependent kinase CDK12 inhibitor (Kd = 5.6 μM) with little or no potency against CDK1-7, CDK9, CDK14, CDK16-18 or 344 other kinases (<35% inhibition at 1 μM). BIO-0919278 reduces CDK12-mediated Pol II CTD Ser2 phosphorylation (by 57% at 1 μM; U-2 OS cells) without affecting CDK12-independent Pol II CTD Ser5 phosphorylation, and selectively targets noncanonical NF-κB activation (4-hr 20 ng/mLTWEAK-induced p52 nuclear translocation/NIK mRNA production IC50 = 167/320 nM; U-2 OS cells) without affecting canonical NF-κB activation (TNF-α-stimulated p65 (RelA) nuclear translocation IC50 >30 μM).
Highly selective CDK12 inhibitor that disrupts noncanonical, but not canonical, NF-κB activation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2555-25MG:
SML2555-BULK:
SML2555-VAR:
SML2555-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)