SML2672
Tandutinib hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
4-[6-Methoxy-7-[3-(1-piperidinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]-N-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1-piperazinecarboxamide hydrochloride, CT 53518 hydrochloride, CT-53518 hydrochloride, CT53518 hydrochloride, MLN 518 hydrochloride, MLN-518 hydrochloride, MLN518 hydrochloride, N-(4-Isopropoxyphenyl)-4-(6-methoxy-7-(3-(piperidin-1-yl)propoxy)quinazolin-4-yl)piperazine-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N5(CCCCC5)CCCOc1cc2ncnc(c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)Nc4ccc(cc4)OC(C)C
InChI
1S/C31H42N6O4/c1-23(2)41-25-10-8-24(9-11-25)34-31(38)37-17-15-36(16-18-37)30-26-20-28(39-3)29(21-27(26)32-22-33-30)40-19-7-14-35-12-5-4-6-13-35/h8-11,20-23H,4-7,12-19H2,1-3H3,(H,34,38)
InChI Key
UXXQOJXBIDBUAC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2672-VAR:
SML2672-100MG:
SML2672-25MG:
SML2672-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)