アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CC(C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C21)=O
InChI
1S/C9H2Cl4O2/c10-6-4-2(14)1-3(15)5(4)7(11)9(13)8(6)12/h1H2
InChI Key
IDLAOWFFKWRNHB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3 (Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3). TCID is used to distinguish between UCH-L1 and UCH-L3 activities in cells.
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)