主要文書
8.20698
Sigma-Aldrich
1,3-Indanedione
for synthesis
別名:
1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O2
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
210-109-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥89.0% (GC)
フォーム
powder
mp
129-132 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1CC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
InChI Key
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 89.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3