Merck
759155
Sigma-Aldrich
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione
97%
別名:
1,3-Bis(2-pyridyl)-1,3-propanedione, 1,3-Di-2-pyridinyl-1,3-propanedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2O2
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
104-109 °C
SMILES記法
O=C(CC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-12(10-5-1-3-7-14-10)9-13(17)11-6-2-4-8-15-11/h1-8H,9H2
InChI Key
DCGUVLMWGIPVDP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
759155-VAR:
759155-BULK:
759155-1G:
759155-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
759155-1G4061826654248
759155-5G4061833340066