Merck
SML2532
Sigma-Aldrich
Jedi2
≥98% (HPLC)
別名:
2-Methyl-5-(2-thienyl)-3-furancarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O3S
CAS番号:
分子量:
208.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(ccc1)c2[o]c(c(c2)C(=O)O)C
InChI
1S/C10H8O3S/c1-6-7(10(11)12)5-8(13-6)9-3-2-4-14-9/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
YXDCRSXNEOKXDE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Jedi2 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Piezo1 channel activator
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2532-5MG:
SML2532-25MG:
SML2532-BULK:
SML2532-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)