Merck
SML2525
Sigma-Aldrich
Tafluprost
≥98% (HPLC)
別名:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-Difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester, 16-phenoxy-15-deoxy-15,15-difluoro-17,18,19,20-tetranorprostaglandin F2α isopropyl ester, AFP-168
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H34F2O5
CAS番号:
分子量:
452.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
oil
光学活性
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
colorless to yellow
保管温度
−20°C
InChI
1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3+,15-14+
InChI Key
WSNODXPBBALQOF-ZHDUIJGQSA-N
生物化学的/生理学的作用
Taflupost is a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. It has high affinity and selectivity for the fluoroprostaglandin (FP) receptor PGF2α. Tafluprost is believed to reduce the intraocular pressure (IOP) by increasing the outflow of aqueous humor. Tafluprost is a pro-drug. The active metabolite is the free acid.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3