Merck
SML2579
Sigma-Aldrich
Tafluprost acid
≥98% (HPLC)
別名:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-Heptenoic acid, 9α,11α-dihydroxy-15,15-difluoro-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, AFP-172
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28F2O5
CAS番号:
分子量:
410.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
oil
光学活性
[α]/D 17 to 22°, c = 1.0 in methanol
colorless
保管温度
−20°C
InChI
1S/C22H28F2O5/c23-22(24,15-29-16-8-4-3-5-9-16)13-12-18-17(19(25)14-20(18)26)10-6-1-2-7-11-21(27)28/h1,3-6,8-9,12-13,17-20,25-26H,2,7,10-11,14-15H2,(H,27,28)/b6-1-,13-12+/t17-,18-,19+,20-/m1/s1
InChI Key
KIQXRQVVYTYYAZ-VKVYFNERSA-N
生物化学的/生理学的作用
Taflupost acid is the active metabolite of Tafluprost, a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. Taflupost acid has high affinity and selectivity for the prostaglandin PGF2α (FP) receptor with a Ki of 0.4 nM.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2579-1MG:
SML2579-BULK:
SML2579-VAR:
SML2579-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)