安全性情報
SML2509
Sigma-Aldrich
Fenticonazole Nitrate
別名:
Fenticonazole nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21Cl2N3O4S
CAS番号:
分子量:
518.41
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
形状
powder
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
InChI Key
FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Fenticonazole is an imidazole antifungal drug.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2509-BULK:
SML2509-VAR:
SML2509-50MG:
試験成績書(COA)