Merck
SML2442
Sigma-Aldrich
MS417
≥98% (HPLC)
別名:
(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic acid methyl ester, GTPL 7512, Methyl 2-[(6S,Z)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19ClN4O2S
CAS番号:
分子量:
414.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to very dark brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
InChI Key
GGRCIHACOIMRKY-HNNXBMFYSA-N
生物化学的/生理学的作用
MS417, a (+)-JQ1 analog, is a potent inhibitor of bromodomain-containing protein 4 (BRD4) that is highly specific for BRD4-BD1 and BRD4-BD2. MS417 binds with similar affinity to BRD4-BD1 and BRD4-BD2 (Kd =36.1, and 25.4 nM), while bulky tBu of JQ1 prevents tight binding to the cavity at BD1.
potent broad spectrum BET (Bromodomain and Extra-Terminal domain) bromodomain inhibitor
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2442-VAR:
SML2442-25MG:
SML2442-BULK:
SML2442-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)