アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C1=CC(Br)=C(OCC(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O)C=C1.Cl
生物化学的/生理学的作用
VU0134992 is an orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10) that induces diuresis, natriuresis, and kaliuresis in rats.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2431-VAR:
SML2431-5MG:
SML2431-BULK:
SML2431-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)