SML2411
KPR-2579
≥98% (HPLC)
別名:
(αR)-α-[Benzoyl[(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl]amino]-benzeneacetamide, N-((R)-2-Amino-2-oxo-1-phenylethyl)-N-((R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl)benzamide, N-((R)-Carbamoylphenylmethyl)-N-[(R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl]benzamide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +124 to +136°, c = c=1 in chloroform-d
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C1)N([C@H](C)C2=CC(F)=CC(F)=C2)[C@H](C3=CC=CC=C3)C(N)=O
InChI
1S/C23H20F2N2O2/c1-15(18-12-19(24)14-20(25)13-18)27(23(29)17-10-6-3-7-11-17)21(22(26)28)16-8-4-2-5-9-16/h2-15,21H,1H3,(H2,26,28)/t15-,21-/m1/s1
InChI Key
NNXPFEMWLZLAHM-QVKFZJNVSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2411-5MG:
SML2411-25MG:
SML2411-VAR:
SML2411-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)