SML2331
Perospirone hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
N-[4-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]butyl]-1,2-cis-cyclohexanedicarboximide hydrochloride, SM-9018 hydrochloride, rel-(3aR,7aS)-2-[4-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]butyl]hexahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C23H30N4O2S.ClH/c28-22-17-7-1-2-8-18(17)23(29)27(22)12-6-5-11-25-13-15-26(16-14-25)21-19-9-3-4-10-20(19)30-24-21;/h3-4,9-10,17-18H,1-2,5-8,11-16H2;1H/t17-,18+;
InChI Key
HIZFAPMOZFYELI-GNXQHMNLSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SML2331-VAR:
SML2331-5MG:
SML2331-BULK:
SML2331-25MG:
試験成績書(COA)