アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CC[C@@H](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@H](C([C@H](OC)[C@@H](/C(C)=C/[C@@H](C)C1=O)O)=O)C)C)O2)[C@]2(O)C(C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@H]([C@H](C)C[C@@H]4CC[C@H](N5N=NN=C5)[C@H](OC)C4)C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C52H79N5O12/c1-31-16-12-11-13-17-32(2)43(65-8)28-39-21-19-37(7)52(64,69-39)49(61)50(62)56-23-15-14-18-41(56)51(63)68-44(34(4)26-38-20-22-40(45(27-38)66-9)57-30-53-54-55-57)29-42(58)33(3)25-36(6)47(60)48(67-10)46(59)35(5)24-31/h11-13,16-17,25,30-31,33-35,37-41,43-45,47-48,60,64H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,32-17+,36-25+/t31-,33-,34-,35-,37-,38+,39+,40+,41+,43+,44+,45-,47-,48+,52-/m1/s1
InChI Key
CGTADGCBEXYWNE-JUKNQOCSSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2196-5MG:
SML2196-25MG:
SML2196-VAR:
SML2196-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)