Merck
R8781
Sigma-Aldrich
ラパマイシン
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), solution, mTOR inhibitor
別名:
23,27-エポキシ-3H-ピリド[2,1-c][1,4]オキサアザシクロヘントリアコンチン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H79NO13
分子量:
914.17
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
ラパマイシン, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
由来生物
Streptomyces hygroscopicus
品質水準
蒸気圧
0.56 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solution
自己発火温度
301 °C
濃度
2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM)
colorless to yellow
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
詳細
mTOR 阻害剤であるラパマイシンは、ストレプトマイセス・ヒグロスコピカスから得られます。ラパマイシンはウイルスの複製を阻害できます。この天然の抗真菌抗生物質は、実証済みの抗老化剤です。ラパマイシンは年齢に関係なく、mTORC1 を著しく阻害します。
ラパマイシンは大環状トリエンの抗生物質で、強力な免疫抑制および抗がん活性があります。ラパマイシンの分子標的(mTOR)に結合して阻害するFKBP12と錯体を形成します。mTORは、イノシトールリン脂質キナーゼ関連キナーゼ(PIKK)の一種で、ホスホイノシトール3-キナーゼ/Aktシグナル伝達経路を介して細胞増殖を促進します。ラパマイシンによりこの経路が阻害されることで下流の要素が遮断され、その結果、細胞周期がG1で停止します。mTOR作用のエフェクターは、4EBP1、S6K1などです。
アプリケーション
ラパマイシンは次の用途で使用されています。
  • mTeSR1 培地のサプリメントとして、オートファジーシグナル伝達
  • の誘導を目的とした人工多能性幹細胞(iPSC)コロニーの培養、コンフルエンス 65~70% によるショウジョウバエ S2 細胞の処理、
  • タンパク質合成の測定、
  • 卵巣がん細胞におけるオートファジーの刺激、
包装
200 uL
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。不活化ガスの下で保存してください。吸湿性です。
ラパマイシンに対する専門的レビューが行われており、Chemical Probes Portalにより推奨されています。詳細については、Chemical Probes Portalのウェブサイトのラパマイシンプローブサマリーをご覧ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
R8781-VAR:
R8781-200UL:
R8781-200UL-PW:
R8781-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yolanda T Chong et al.
Cell, 161(6), 1413-1424 (2015-06-06)
Proteomics has proved invaluable in generating large-scale quantitative data; however, the development of systems approaches for examining the proteome in vivo has lagged behind. To evaluate protein abundance and localization on a proteome scale, we exploited the yeast GFP-fusion collection
S Boridy et al.
Cell death & disease, 5, e1216-e1216 (2014-05-09)
Glioblastoma multiforme is a devastating disease of the central nervous system and, at present, no effective therapeutic interventions have been identified. Celastrol, a natural occurring triterpene, exhibits potent anti-tumor activity against gliomas in xenograft mouse models. In this study, we
Seokjo Kang et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 667-680 (2019-07-01)
Increased levels of total tau (t-tau) and hyperphosphorylated tau (p-tau) proteins in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease (AD) patients are well documented and strongly correlate with AD pathology. Recent studies have further shown that human tau can be released
H Sun et al.
British journal of cancer, 111(2), 281-291 (2014-06-20)
We investigated the biologic and pharmacologic activities of a chromosome region maintenance 1 (CRM1) inhibitor against human non-small cell lung cancer (NSCLC) cells both in vitro and in vivo. The in vitro and in vivo effects of a novel CRM1
A Oguro-Ando et al.
Molecular psychiatry, 20(9), 1069-1078 (2014-10-15)
Rare maternally inherited duplications at 15q11-13 are observed in ~1% of individuals with an autism spectrum disorder (ASD), making it among the most common causes of ASD. 15q11-13 comprises a complex region, and as this copy number variation encompasses many
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to phosphoinositide kinases for your research needs.