安全性情報
SML2019
Sigma-Aldrich
DS44170716
≥98% (HPLC)
別名:
(3aR,4S,9bS)-rel-8-bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid, 8-Bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18BrNO2
CAS番号:
分子量:
384.27
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
DS44170716 is an inhibitor of Ca2+-induced mitochondrial permeability transition. It has a different mechanism of action from cyclosporin A that is not dependent on PPIF, a peptidyl-prolyl cis-trans isomerase associated with the mitochondrial permeability transition pore (MPTP). Instead DS44170716 blocks Ca2+ flux into the mitochondria by decreasing mitochondrial membrane potential and inhibits enzyme activities of mitochondrial respiratory chain complex III, IV and V. It showed a similar potent protective effect against Ca2+-induced death in human liver cells as Cyclosporin A.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2019-25MG:
SML2019-5MG:
SML2019-BULK:
SML2019-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)