安全性情報
SML3438
Sigma-Aldrich
NDI-091143
≥90% (HPLC)
別名:
3-Chloro-5-[[(4,6-difluoro[1,1′-biphenyl]-3-yl)amino]sulfonyl]-4-hydroxy-benzoic acid, methyl ester, Methyl 3-chloro-5-[(2,4-difluoro-5-phenylphenyl) sulfamoyl]-4-hydroxybenzoate, NDI 091143, NDI091143
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14ClF2NO5S
CAS番号:
分子量:
453.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Fc1c(cc(c(c1)F)c3ccccc3)N[S](=O)(=O)c2c(c(cc(c2)C(=O)OC)Cl)O
InChI
1S/C20H14ClF2NO5S/c1-29-20(26)12-7-14(21)19(25)18(8-12)30(27,28)24-17-9-13(15(22)10-16(17)23)11-5-3-2-4-6-11/h2-10,24-25H,1H3
InChI Key
YSTSHUWHIDBZAK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Highly potent, allosteric ATP-citrate lyase inhibitor.
NDI-091143 is a highly potent, allosteric ATP-citrate lyase inhibitor (human ACLY IC50 = 4.8 nM by coupled enzyme assay with 85 μM citrate; IC50 = 2.1 nM by ADP-Glo assay) that indirectly disrupts citrate binding (Ki = 7 nM) by targeting an adjacent hydrophobic site (kon = 1.02 x 10^6/M/s, koff = 0.0019/s).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3438-VAR:
SML3438-25MG:
SML3438-BULK:
SML3438-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)