Merck
SML1926
Sigma-Aldrich
GAT211
≥98% (HPLC)
別名:
3-(2-Nitro-1-phenylethyl)-2-phenyl-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18N2O2
CAS番号:
分子量:
342.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[N+]([O-])CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C42
生物化学的/生理学的作用
GAT211 is a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling. GAT211 was found to amplify the therapeutic effect of endocannabinoids without the negative side effects of psychoactivity or tolerance. GAT211 caused a CB1-dependent suppression of paclitaxel-induced mechanical and cold allodynia with no sign of tolerance over 19 days of administration.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1926-VAR:
SML1926-5MG:
SML1926-25MG:
SML1926-BULK:
試験成績書(COA)