Merck
SML1802
Sigma-Aldrich
MS0015203
≥98% (HPLC)
別名:
5-[(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1,3-benzenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO5
CAS番号:
分子量:
249.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)C1=CC(C(O)=O)=CC(NC(C(C)=C)=O)=C1
InChI
1S/C12H11NO5/c1-6(2)10(14)13-9-4-7(11(15)16)3-8(5-9)12(17)18/h3-5H,1H2,2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
NVOBVSWSDYFEMR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171. MS0015203 increases food intake and body weight in mice.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1802-25MG:
SML1802-BULK:
SML1802-5MG:
SML1802-VAR:
試験成績書(COA)