アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(O)(C(F)(F)F)c1ccc(cc1)NC(=O)c2c(cccc2)Cl
InChI Key
IZVBONMVWLTLNT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SR0987 is a cell-permeable SR1078 analog with ~6-fold improved agonist potency toward T-cell-specific retinoic acid receptor-related orphan receptor ROR?t (EC50 ~800 nM in cell-based reporter assays) by targeting an allosteric pocket within the RORγt ligand-binding domain (LBD). In addition to upregulating RORγt target gene IL17A expression, SR0987 is shown to simultaneously downregulate surface immune checkpoint protein PD-1 expression by a yet unidentified mechanism among ex vivo differentiated murine TH17 cells, as well as PMA/ionophore-stimulated human Jurkat T cells and murine EL4 T lymphocytes.
SR0987 is a cell-permeable SR1078 analog with ~6-fold improved agonist potency.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1778-VAR:
SML1778-BULK:
SML1778-25MG:
SML1778-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)