Merck
SML1777
Sigma-Aldrich
Propacetamol hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
4-Acetamidophenyl (diethylamino)acetate hydrochloride, Proparacetamol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
300.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(NC1=CC=C(OC(CN(CC)CC)=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H20N2O3.ClH/c1-4-16(5-2)10-14(18)19-13-8-6-12(7-9-13)15-11(3)17;/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3,(H,15,17);1H
InChI Key
WGTYJNGARJPYKG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility. Propacetamol is an analgesic drug delivered by IV when oral application of NSAID is not appropriate or contradicted.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3