Merck
SML1725
Sigma-Aldrich
RTC13
≥98% (HPLC)
別名:
(5Z)-2-Amino-5-[[5-(2-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]-4(5H)-thiazolone, (Z)-2-Amino-5-((5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)thiazolidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9N3O4S
CAS番号:
分子量:
315.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to orange
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC(S/C1=C\C2=CC=C(C3=C([N+]([O-])=O)C=CC=C3)O2)=N
InChI
1S/C14H9N3O4S/c15-14-16-13(18)12(22-14)7-8-5-6-11(21-8)9-3-1-2-4-10(9)17(19)20/h1-7H,(H2,15,16,18)/b12-7+
InChI Key
CZZAPCPWFCGOCC-KPKJPENVSA-N
生物化学的/生理学的作用
RTC13 is a cell-permeable thiazolidinone derivative that promotes ribosomal read-through activity of premature termination codons (PTCs) and effectively restores full-length protein production from transcripts containing nonsense mutations-generated PTCs, including ataxia-telangiectasia (A-T) mutated in A-T lymphoblastoid cell cultures and dystrophin in mdx Duchenne muscular dystrophy (DMD) mice-derived muscle myotubes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1725-5MG:
SML1725-25MG:
SML1725-VAR:
SML1725-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)