SML1655
BI-9564
≥97% (HPLC)
別名:
4-(4-Dimethylaminomethyl-2,5-dimethoxy-phenyl)-2-methyl-2H-[2,7]naphthyridin-1-one, 4-[4-[(Dimethylamino)methyl]-2,5-dimethoxyphenyl]-2-methyl-2,7-naphthyridin-1-one, GTPL8950
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C=C(C2=CC(OC)=C(CN(C)C)C=C2OC)C(C=CN=C3)=C3C1=O
InChI
1S/C20H23N3O3/c1-22(2)11-13-8-19(26-5)15(9-18(13)25-4)17-12-23(3)20(24)16-10-21-7-6-14(16)17/h6-10,12H,11H2,1-5H3
InChI Key
BJFSUDWKXGMUKA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1655-25MG:
SML1655-BULK:
SML1655-VAR:
SML1655-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)