製品名
エチジウムホモダイマーI 溶液, ≥95% (Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO, TLC), 2 mM in DMSO
品質水準
アッセイ
≥95% (Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO, TLC)
フォーム
liquid
濃度
2 mM in DMSO
テクニック
titration: suitable
色
red
&ε; (減衰係数)
≥9000 at 490-496 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
InChI Key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E1903-BULK:
E1903-.5ML:
E1903-.5ML-PW:
E1903-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)