安全性情報
SML0914
Sigma-Aldrich
HA155
≥98% (HPLC)
別名:
(Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid, B-[4-[[4-[(Z)-[3-[(4-Fluorophenyl)methyl]-2,4-dioxo-5-thiazolidinylidene]methyl]phenoxy]methyl]phenyl]-boronic acid, HA 155
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H19BFNO5S
CAS番号:
分子量:
463.29
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
HA155 is a potent and selective autotaxin inhibitor, which potently blocks thrombin-induced lysophosphatidic acid (LPA) secretion in platelets.
HA155 is a potent and selective autotaxin inhibitor.
その他情報
Light sensitive
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SML0914-5MG:
SML0914-VAR:
SML0914-BULK:
SML0914-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)