安全性情報
189510
Sigma-Aldrich
Autotaxin Inhibitor I, S32826
The Autotaxin Inhibitor I, S32826, also referenced under CAS 1103672-43-0, controls the biological activity of Autotaxin.
別名:
Autotaxin Inhibitor I, S32826, ATX Inhibitor I, (4-(Tetradecanoylamino)benzyl)phosphonic acid disodium, dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34NNa2O4P · 2H2O
CAS番号:
分子量:
477.48
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
white
溶解性
water: 0.5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H36NO4P.2Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21(23)22-20-16-14-19(15-17-20)18-27(24,25)26;;/h14-17H,2-13,18H2,1H3,(H,22,23)(H2,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
DGRFALMFDGBLCP-UHFFFAOYSA-L
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
189510-5MG:
189510-MG:
試験成績書(COA)