SML1576
Undecylprodigiosin hydrochloride
≥95% (HPLC)
別名:
2-[(Z)-[3-Methoxy-5-(1H-pyrrol-2-yl)-2H-pyrrol-2-ylidene]methyl]-5-undecyl-1H-pyrrole hydrochloride, CID 6438379 hydrochloride, Prodigiosin C-25 hydrochloride, Undecylprodiginin hydrochloride, Undecylprodiginine hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
由来生物
Streptomyces parvulus
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
protect from light
色
, faint red to dark red
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC1=CC(C2=CC=CN2)=N/C1=C\C3=CC=C(CCCCCCCCCCC)N3.[H]Cl
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1576-BULK:
SML1576-250UG:
SML1576-1MG:
SML1576-250UG-PW:
SML1576-VAR:
SML1576-1MG-PW:
試験成績書(COA)